Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-brunnars, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Förpackning:
8/Pk., 32/Cs.
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen Icke-cytotoxiskKompatibel med automatiserade systemFlexibel arbetsvolymRund fyrkantig brunnsprofil
- Staplingsbar
- Alfanumerisk brunnstorsk
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 8/Pk., 32/Cs. |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Fast botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 15 till 110μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |