Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Produktkod. 10799594
Change view
Färg:
Vitt, Klar botten
Produktkod. Färg
10799594 Vitt, Klar botten
1 options
Produktkod. 10799594 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 SEK
    3031.68 SEK / Paket med 40
    Save 238.32 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Färg: Vit, klar botten; Sterilitet: Steril; Lock: Utan lock
  • Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener
  • Innehåll icke-cytotoxiskt
  • Alfanumerisk brunnskodning
  • Hög skärpa hos mikroplattorna för optimala mikroskopiska undersökningar
  • Staplingsbar
  • På varandra följande tomtnumrering
  • Enhetligt fotavtryck; följer (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Risken för kontaminering från provmaterial som tas med sig minimeras
  • μClear™ Botten förlänger detektionsförmågan ner till 340 nm
  • Brunnsprofil: F-botten/skorstensbrunn (plan botten)
  • Tillväxtyta per brunn: 34 mm²
  • Arbetsvolym per brunn: 25 μl - 340 μl
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 10/Pk., 40/Cs.
Färg Vitt, Klar botten
Produkttyp Cell Culture Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 40/Cs.
Tja Färg Klart
Well Design Skorsten