Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogenisk
- Kompatibel med automatiserade system
- Alfanumerisk brunnskodning
- Hög klarhet hos mikroplattor för optimala mikroskopiska undersökningar
- Staplingsbar
- Individ
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Cell Culture Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 25 till 340 μl |
| Visa mer |