Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10430571
Change view
Förpackning:
1/Förp., 100/Cs.
10/förp., 160/Cs.
5/förpackning, 100/förpackningar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
10430571 1/Förp., 100/Cs.
13002203 5/förpackning, 100/förpackningar
10309181 10/förp., 160/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10430571 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: Without Lid
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • High clarity of microplates for optimal microscopic examinations
  • Stackable
  • Individu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart No
Formatera Standard
Lock Without Lid
Kulturområde 34 mm2
Array 8 x 12
Förpackning 1/Förp., 100/Cs.
Färg Clear
Produkttyp Tissue Culture Plate
Material Polystyrene
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 to 340 μL
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Cell Culture
Total volym (metrisk) Tja 392 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
Max. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Kvantitet 100/Cs.
Tja Färg Clear
Well Design Chimney