Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-brunn, cellkulturbehandlad, V-formad bottenmikroplatta
Produktkod. 10751211
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
10751211 Klart
1 options
Produktkod. 10751211 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 651180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 SEK
    3202.13 SEK / Paket med 100
    Save 257.87 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-05-2027
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Förbättrad celladhesion genom fysisk ytbehandling
  • Kompatibel med automatiserade system
  • Alfanumerisk brunnskodning
  • Hög skärpa hos mikroplattorna för optimala mikroskopiska undersökningar
  • Staplingsbar
  • På varandra följande tomtnumrering
  • Enhetlig fotavtryck
  • Kan pipetteras exakt
  • Lämplig för +/- analyser
  • Solid botten Brunnsprofil: V-botten (konisk botten)
  • Tillväxtyta per brunn: 28 mm²
  • Arbetsvolym per brunn: 40 μl - 200 μl
  • Med lock som möjliggör gasutbyte med minimal avdunstning
  • TC-ytbehandling Steril Individuellt inslagen i peel-off-paket för användarvänlighet 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Certifikat och efterlevnad DIN ISO 9001
Certifierad RNase/DNase, fri från mänskligt DNA
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,28 mm2
Array 8 x 12
Färg Klart
Produkttyp Cell Culture Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 40 till 200 μl
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 234 μl
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
Max. Värmestabilitet -20 °C till +60 °C
Max. RCF 4800 x g (svängande skoprotor)
Kvantitet 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C