Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, V-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10359720
Change view
Lock:
Utan lock
Produktkod. Lock
10359720 Utan lock
1 options
Produktkod. 10359720 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 651160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:Without Lid
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • Conforms to recommendation of American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Clear
Material Polystyrene
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 to 340 μL
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Cell Culture
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Max. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
nr per ärende 75
Antal per förpackning 1
Kvantitet 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) -20°C to +60°C