Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Mikroplatta med 96 brunnar, obehandlad, U-formad botten
Produktkod. 10208130
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
10208130 Klart
1 options
Produktkod. 10208130 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 650185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3312.20 SEK
    2983.15 SEK / Paket med 60
    Save 329.05 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Icke-cytotoxisk
  • Kompatibel med automatiserade system
  • Alfanumerisk brunnskodning
  • Överensstämmer med rekommendation från American National Standards Institute (ANSI ) (A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Produkttyp Cell Culture Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 40 till 280μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 323μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Max. RCF 1000 xg (rotor med svängande skopa)
nr per ärende 60
Antal per förpackning 1
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C