Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Cellkulturflaskor
Beskrivning
- Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling
- Halsen på högprofilkolven minskar risken för att insidan av locket vätas med medium; ger ytterligare skydd mot kontaminering
- Kantad hals
- TC ytbehandling
- Examen vid sidan om
- Staplingsbar
- Mätgaller
- Röd standardskruvlock
- Sterila och användarvänliga förpackningar
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA, icke-pyrogena
- Icke-cytotoxisk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 550 mL |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Examen; skrivområde |
| Hals stil | Kantad |
| Produkttyp | Cell Culture Flask |
| Ytbeläggning | Fysisk ytbehandling |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Disponibel | Single-use |
| Show More |