Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Cellkulturflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10607551
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
550 mL
650 mL
Kulturområde:
175 cm 2
175 cm2
25 cm2
75 cm 2
75 cm2
Förslutningstyp:
Filterskruvlock
Screw Cap with Vent Position
Skruvlock med ventilläge
Inkluderar:
Examen; skrivområde
Printed graduations; writing area
Tryckta examensutgåvor; Märkningsfältet på sidan
Tryckta examensutgåvor; Skrivområde
Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
Tryckta och graverade examensbevis; Mätrutnät
Tryckta och graverade examensceremonier
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Förslutningstyp Inkluderar
10607551 250 mL 75 cm 2 Filterskruvlock Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
10430233 250 mL 75 cm2 Skruvlock med ventilläge Tryckta examensutgåvor; Märkningsfältet på sidan
10740841 650 mL 175 cm2 Screw Cap with Vent Position Printed graduations; writing area
10485772 650 mL 175 cm2 Filterskruvlock Tryckta examensutgåvor; Skrivområde
10150431 50 mL 25 cm2 Skruvlock med ventilläge Tryckta och graverade examensceremonier
10044220 50 mL 25 cm2 Skruvlock med ventilläge Tryckta och graverade examensbevis; Mätrutnät
10628311 50 mL 25 cm2 Filterskruvlock Tryckta och graverade examensceremonier
10181101 550 mL 175 cm 2 Filterskruvlock Examen; skrivområde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10607551 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 658175
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ polystyren som är fysiskt ytbehandlad för att förbättra cellvidhäftning och spridning. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Cellkulturflaskor är designade för att effektivt nå cellgräsmattan med en cellskrapa och ge optimal åtkomst med en pipett.
  • Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling
  • Halsen på högprofilkolven minskar risken för att insidan av locket vätas med medium; ger ytterligare skydd mot kontaminering
  • Kantad hals
  • TC ytbehandling
  • Examen vid sidan om
  • Staplingsbar
  • Mätgaller
  • Röd standardskruvlock
  • Sterila och användarvänliga förpackningar
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA, icke-pyrogena
  • Icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polystyren
Inkluderar Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
Hals stil Kantad
Ytbeläggning Fysisk ytbehandling
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Filterskruvlock
Kulturområde 75 cm 2