Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Cellkulturflaskor
Produktkod. 10628311
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
550 mL
650 mL
Kulturområde:
175 cm 2
175 cm2
25 cm2
75 cm 2
75 cm2
Förslutningstyp:
Filter Screw Cap
Filterskruvlock
Screw Cap with Vent Position
Inkluderar:
Examen; skrivområde
Printed and engraved graduations
Printed and engraved graduations; measuring grid
Printed graduations; labeling field on the side
Printed graduations; writing area
Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Förslutningstyp Inkluderar
10628311 50 mL 25 cm2 Filter Screw Cap Printed and engraved graduations
10607551 250 mL 75 cm 2 Filterskruvlock Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
10430233 250 mL 75 cm2 Screw Cap with Vent Position Printed graduations; labeling field on the side
10485772 650 mL 175 cm2 Filter Screw Cap Printed graduations; writing area
10150431 50 mL 25 cm2 Screw Cap with Vent Position Printed and engraved graduations
10044220 50 mL 25 cm2 Screw Cap with Vent Position Printed and engraved graduations; measuring grid
10181101 550 mL 175 cm 2 Filterskruvlock Examen; skrivområde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10628311 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 690175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ polystyren som är fysiskt ytbehandlad för att förbättra cellvidhäftning och spridning. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Cellkulturflaskor är designade för att effektivt nå cellgräsmattan med en cellskrapa och ge optimal åtkomst med en pipett.
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment
  • Neck of high profile flask reduces the risk of wetting the inside of the cap with medium;  provides additional protection against contamination
  • Canted neck
  • TC surface treatment
  • Graduation on the side
  • Stackable
  • Measuring grid
  • Red standard screw cap
  • Sterile and user-friendly packaging
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
  • Non-Cytotoxic 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Red
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polystyrene
Inkluderar Printed and engraved graduations
Hals stil Canted
Ytbeläggning Physical Surface Treatment
Graderad Yes
Sterilitet Sterile
Förslutningstyp Filter Screw Cap
Kulturområde 25 cm2