Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Cellkulturflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8007060
Kapacitet (metrisk):
250 mL
550 mL
Kulturområde:
175 cm 2
75 cm 2
Förslutningstyp:
Filterskruvlock
Inkluderar:
Examen; skrivområde
Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
Produktkod. 10607551
Brand: Greiner Bio-One 658175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ polystyren som är fysiskt ytbehandlad för att förbättra cellvidhäftning och spridning. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Cellkulturflaskor är designade för att effektivt nå cellgräsmattan med en cellskrapa och ge optimal åtkomst med en pipett.
  • Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling
  • Halsen på högprofilkolven minskar risken för att insidan av locket vätas med medium; ger ytterligare skydd mot kontaminering
  • Kantad hals
  • TC ytbehandling
  • Examen vid sidan om
  • Staplingsbar
  • Mätgaller
  • Röd standardskruvlock
  • Sterila och användarvänliga förpackningar
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA, icke-pyrogena
  • Icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polystyren
Inkluderar Tryckta graderingar; etikettfält på sidan
Hals stil Kantad
Ytbeläggning Fysisk ytbehandling
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Filterskruvlock
Kulturområde 75 cm 2