Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10070282
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,7 ml
16 ml
3,3 ml (brunn)
6,5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10070282 16 ml
10156610 3,3 ml (brunn)
10345791 6,5 ml
10632672 1,7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10070282 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 657185
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Compatible with automated systems. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures are used for anchorage dependant cell lines.
  • Manufactured from transparent virgin polystyrene
  • Low auto fluorescence
  • Single position lids to prevent cross-contamination
  • Alphanumeric well coding
  • With hydrophobic surface for suspension cultures and hybridoma cell
Serviceplan
No
Garanti
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Clear
Förslutning ingår Closure Included
Stängningsmaterial Polystyrene
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 16 ml
Färg Clear
Material Polystyrene
Form Rectangular
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Non-treated
Typ Multi-well Cell Culture Plate
Räkna väl 6
Inkluderar Lid
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 127.8 x 85.5 x16.5 mm
Längd (metrisk) 127.76 mm
Bredd (metrisk) 85.48 mm
Höjd (metrisk) 19 mm