Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17822684
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk)
17822684 60 mm 15 mm
1 options
Produktkod. 17822684 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 628979
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ideal for suspension, spheroid cultures and stem cell aggregate formation. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes effectively inhibit cell adhesion.
  • Made of polystyrene
  • Used for applications such as Gel-based 3D cultures and Magnetic 3D cell culturing (Nano3D technology)
  • Cell-repellent surface does not degrade or leach under common cell culture conditions, rendering an ideal substrate for native cell culture experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Clear
Förslutning ingår Closure Included
Stängningsmaterial Polystyrene
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 28 mL
Färg Clear
Kulturområde 21 sq. cm
Material Polystyrene
Form Round
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Cell Repellent
Typ Cell Culture Dish
Volym (metrisk) Fungerar 6 to 7 mL
Inkluderar Lid
nr per ärende 20
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm