Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR μClear™ 96-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Descrizione
- Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener
- Innehåll icke-cytotoxiskt
- Alfanumerisk brunnskodning
- Hög skärpa hos mikroplattorna för optimala mikroskopiska undersökningar
- Staplingsbar
- På varandra följande tomtnumrering
- Enhetligt fotavtryck; följer (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
- Risken för kontaminering från provmaterial som tas med sig minimeras
- μClear™ Botten förlänger detektionsförmågan ner till 340 nm
- Brunnsprofil: F-botten/skorstensbrunn (plan botten)
- Tillväxtyta per brunn: 34 mm²
- Arbetsvolym per brunn: 25 μl - 340 μl
- Sterila
Specifica
Specifica
| Streckkod | Alphanumeric |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Cell Culture Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?