Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Högprofilerade cellkulturflaskor
Produktkod. 10489371
Change view
Ytbehandling:
Ej behandlad
Förslutningstyp:
Skruvlock
Produktkod. Ytbehandling Förslutningstyp
10489371 Ej behandlad Skruvlock
1 options
Produktkod. 10489371 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 661190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2341.87 SEK
    2208.69 SEK / Paket med 40
    Save 133.18 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Fri från detekterbar DNas, RNas och mänskligt DNA
  • Design av kolvar möjliggör effektiv åtkomst till cellgräsmattan med cellskrapor och optimal åtkomst med pipetter
  • Examen vid sidan av
  • Halsen på den högprofilerade kolven minskar risken för att vätska inuti locket med medium och ger därmed extra skydd mot kontaminering
  • Standard skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 21,98 oz.
Certifikat och efterlevnad Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener; icke-cytotoxisk
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial HDPE
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 650 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) Suspensionskultur
Hals stil Lutande
nr per ärende 40
Antal per förpackning 4
Produkttyp Standard suspensionskulturkolv
Ytbeläggning Hydrofob yta
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Skruvlock
Kulturområde 175 cm²
Ytbehandling Ej behandlad
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 85 ml