Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Polystyren 6-brunnars cellkultur Multiwell Tallrikar
Beskrivning
- Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA, icke-pyrogena
- Icke-cytotoxisk
- Hög klarhet och låg autofluorescens
- Locket möjliggör gasutbyte med lägsta möjliga avdunstning
- Enpositionslock för att förhindra korskontaminering
- Alfanumerisk brunnskodning Kompatibel med automatiserade system
- Lättöppnad förpackning
- Lämplig för alla vanliga instrument och för automatisering
- Tillväxtyta per brunn: 9,6 cm²
- Arbetsvolym per brunn: 2 ml - 5 ml
- TC ytbehandling
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 16 mL |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |