Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionscellkulturflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10116520
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förslutningstyp:
Skruva
Produktkod. 10116520
Brand: Greiner Bio-One 658190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att odla celler suspenderade i ett tillväxtmedium. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Suspension Cell Culture Flasks är tillverkade av polystyren för optimal synlighet och styrka.
  • Hydrofob yta, idealisk för suspensionskulturer och hybridom
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Examen vid sidan om
  • Kantad hals
  • Särskiljs lätt på sina vita skruvlock
  • Vit standardskruvlock med ventilationsläge
  • TC ytbehandling: -/suspension
  • Steril och användarvänlig förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polystyren
nr per ärende 120 st
Antal per förpackning 120
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruva