Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionscellkulturflaskor
Beskrivning
- Hydrofob yta, idealisk för suspensionskulturer och hybridom
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Examen vid sidan av
- Lutande hals
- Lätt att urskilja på sina vita skruvkorkar
- Vit standardskruvlock med ventilationsposition
- TC-ytbehandling: -/suspension
- Steril och användarvänlig förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 650 mL |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 40-pack |
| Antal per förpackning | 40 |
| Produkttyp | Cell Culture Flask |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Disponibel | Single-use |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Threaded |
| Visa mer |