Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR TC-behandlad cellkulturskål med ventiler
Beskrivning
- Högkvalitativ jungfrulig polystyrenkonstruktion
- Ickepyrogena
- Fri från RNase och DNase
- Staplingsbar
- Jämnt gasutbyte och minskad kondensering
Användningsområden
- För optimal cellvidhäftning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 8.7 sq. cm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |