Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR TC-behandlad cellkulturskål med ventiler
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10664331
Change view
Volym (metrisk) Fungerar:
16 till 17 ml
25 till 27 ml
3 ml
6 till 7 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Fungerar
10664331 6 till 7 ml
10283041 3 ml
10799711 25 till 27 ml
10568862 16 till 17 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10664331 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 628160
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Ger jämnt gasutbyte och minskad kondensering.
  • Högkvalitativ jungfrulig polystyrenkonstruktion
  • Ickepyrogena
  • Fri från RNase och DNase
  • Staplingsbar
  • Jämnt gasutbyte och minskad kondensering
Användningsområden
  • För optimal cellvidhäftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 28 mL
Färg Klart
Kulturområde 21 sq. cm
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Fysisk ytbehandling
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 6 till 7 ml
Inkluderar Lock
nr per ärende 600
Antal per förpackning 10
Mått (L x B) 60x15 mm
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.