Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR TC-behandlad cellkulturskål med ventiler
Click to view available options
Volym (metrisk) Fungerar:
16 till 17 ml
25 till 27 ml
3 mL
6 till 7 ml
Description
- Högkvalitativ jungfrulig polystyrenkonstruktion
- Ickepyrogena
- Fri från RNase och DNase
- Staplingsbar
- Jämnt gasutbyte och minskad kondensering
Användningsområden
- För optimal cellvidhäftning
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 143 sq. cm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |