Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Provrör
Produktkod. 10384601
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
1000/förpackning
25/förpackning
500/förpackning
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Max. RCF:
2800 x g
4000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 450
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Diameter (metrisk) Max. RCF Förpackningsstorlek
10384601 15 ml 1000/förpackning 17 mm 4000 x g Paket med 1000
10111011 15 ml 500/förpackning 17 mm 4000 x g -
10480623 50 ml 25/förpackning 30 mm 2800 x g Paket med 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10384601 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 188271
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt termisk, mekanisk och kemisk beständighet. Greiner Bio-One™ CELLSTARTest Tubes rekommenderas för förvaring av kemiska och biologiska prover.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Blått skruvlock, blå gradering och vitt skrivområde
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Single-use
Material Polypropen
För användning med För förvaring av kemiska och biologiska prover
Antal per förpackning 1000
Förpackning 1000/förpackning
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Screw Cap
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RCF 4000 x g