Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Provrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003202
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
1000/förpackning
25/förpackning
500/förpackning
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Max. RCF:
2800 x g
4000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 450
Produktkod. 10384601
Brand: Greiner Bio-One 188271
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt termisk, mekanisk och kemisk beständighet. Greiner Bio-One™ CELLSTARTest Tubes rekommenderas för förvaring av kemiska och biologiska prover.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Blått skruvlock, blå gradering och vitt skrivområde
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
För användning med För förvaring av kemiska och biologiska prover
Antal per förpackning 1000
Förpackning 1000/förpackning
Sterilitet Sterila
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Max. RCF 4000 x g