Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Specialförpackning
Produktkod. 11504277
Kvantitet:
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504277
Brand: Invitrogen™ C34851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Specialförpackning
CellTrace calcein röd-orange AM är ett cellgenomsläppligt färgämne som kan användas för att bestämma cellviabilitet i de flesta eukaryota celler. Till skillnad från calcein AM (C-1430, C-3099, C-3100), CellTrace calcein röd-orange AM är i sig fluorescerande; sålunda kan ett ytterligare tvättsteg vara nödvändigt för att minimera bakgrundsfluorescens från färgämne som inte tas upp av celler. Dock, CellTrace calcein röd-orange (excitations-/emissionsmaxima 577/590 nm) hålls väl kvar av levande celler som har intakta plasmamembran, och följaktligen är det ett användbart cellspårare och indikator på cellviabilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Beskrivning Calcein, Red-Orange, AM - Specialförpackning
För användning med (applikation) Cellspårning, Cell Tracker
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Färgämne
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Emission 590
Excitationsvåglängdsområde 577 nm
Form Frystorkat material
Produktlinje CellTrace
Kvantitet 20 x 50 μg
Reagenstyp Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents
Frakt skick Rumstemperatur
Målenzym Esterase