Läs mer
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Violet, AM, för 405 nm excitation - Specialförpackning
Produktkod. 12078089
Kvantitet:
20 x 25μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12078089
Brand: Molecular Probes™ C34858
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CellTrace™ Calcein Violet, AM, för 405 nm excitation - Specialförpackning
CellTrace™ calcein violett AM är ett optimalt färgämne för att särskilja levande celler genom närvaron av allestädes närvarande intracellulär esterasaktivitet. Den enzymatiska omvandlingen av den praktiskt taget icke-fluorescerande cellgenomsläppliga kalceinvioletta AM till den intensivt fluorescerande kalceinvioletta (ex/em 400/452 nm) kan lätt detekteras med den violetta lasern, vilket gör att andra laserlinjer kan användas för konventionella fluorokromer.
Se en urvalsguide för alla icke fixerbara viabilitetsfärgämnen för flödescytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 20 injektionsflaskor med calcein violett AM (25μ g per flaska). Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde ⁄400 452
Typ av färg kalceinviolett
Formatera Rör
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Kvantitet 20 x 25μ g
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje CellTrace
Reagenstyp Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Färg