Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
Produktkod. p-7075732
Change view
Tillräckligt för:
180 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för unitSize
15598431 20 reaktioner 1 uppsättning
10013162 180 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598431 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C34570
Edge
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit används för in vitro och in vivo märkning av celler för att spåra flera generationer med färgspädning med flödescytometri.
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit används för in vitro och in vivo märkning av celler för att spåra flera generationer med färgspädning med flödescytometri.
• Överlägsen —prestanda ljus, single-peak färgning möjliggör visualisering av flera generationer
• Långsiktig —signalstabilitet bibehålls väl i celler i flera dagar efter färgning
• —Ogiftig färgning påverkar inte cellhälsan negativt
• Enkelt, robust färgningsprotokoll
Överlägsen fluorescerande färgning
Framgångsrik proliferationsanalys genom färgspädning (se figur nedan) kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescerande märkta celler från autofluorescens efter flera celldelningar. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av CellTrace™ CFSE-färgämne möjliggör visualisering av åtta eller fler generationer av prolifererande celler innan signalen överväldigas av inre cellulär autofluorescens. Konsekvent, homogen färgning resulterar i mycket liten fluorescensvariation mellan celler i en population, så distinkta generationer kan ses utan något krav på komplex modelleringsprogramvara.
Långvarig signalretention
Till skillnad från fläckar som märker cellernas lipidmembran, CellTrace™ CFSE-färgämnet passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbehållna fluorescerande färgämnet är utformat för att ge en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö.
Giftfri
CellTrace™ CFSE-färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi. Forskare har använt CFSE SE-märkning för att visa att transplanterbara hematopoetiska celler prolifererar in vitro som svar på stimulering av en tillväxtfaktorcocktail.
Enkelt, robust färgningsprotokoll
The CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit innehåller praktiska engångsflaskor med torr färg för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 ml celler i proteinfritt medium, 1μ L av denna stamlösning används vanligtvis. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
Se användarhandboken för löslighetsinstruktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska CellTrace CFSE (lyofiliserat pulver) och 1 injektionsflaska DMSO.
Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Beskrivning CellTrace™ Cellproliferationssats, 20 rxns, CFSE, fast, fluorescerande detektionsmetod, 492/517nm excitations-/emissionsvåglängd, CellTrace™ CFSE-etikett/färgämne,– 5 till– 30 C °Förvaring, Använd med flödescytometer
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Proliferationsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Cellproliferationskit
Typ av färg CellTrace™ CFSE
Emission 488
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje CellTrace
Kvantitet Kit med 20 reaktioner
Reagenstyp CFSE & relaterade föreningar
Frakt skick Rumstemperatur
Tillräckligt för 20 reaktioner