Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
Produktkod. 15531783
Change view
Kvantitet:
180 analyser
20 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15531783 20 analyser 1 uppsättning
15396613 180 analyser 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15531783 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C34572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1396.00 SEK
    1046.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 349.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit används för in vitro och in vivo märkning av celler för att spåra flera generationer med färgspädning genom flödescytometri.
  • Överlägsen prestanda —ljus, single-peak färgning möjliggör visualisering av flera generationer
  • Långtidssignalstabilitet bibehålls väl —i celler i flera dagar efter färgning
  • Mångsidiga —flera färger tillgängliga för att enkelt kombineras med antikroppar eller markörer för cellfunktion, såsom GFP
  • Enkelt, robust färgningsprotokoll
    Se en urvalsguide för alla CellTrace™ Cellproliferationssatser för flödescytometri .
    Överlägsen fluorescerande färgning
    Framgångsrik proliferationsanalys genom färgspädning kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescensmärkta celler från autofluorescens efter flera celldelningar. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av CellTrace™ Far Red-färgämne möjliggör visualisering av sex eller fler generationer av prolifererande celler innan signalen överväldigas av inre cellulär autofluorescens. Detta kit möjliggör konsekventa, homogena färgningsresultat med mycket liten fluorescensvariation mellan celler i en population, så distinkta generationer kan ses utan något krav på komplex modelleringsprogramvara.
    Långsiktig signalretention
    Till skillnad från fläckar som märker lipidmembranet i celler, CellTrace™ Far Red fläcken passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbehållna fluorescerande färgämnet ger en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö. CellTrace™ Far Red-färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi.
    Enkel multiplexering med andra fluoroforer
    Den röda excitationen vid 630 nm och emissionen vid 661 nm av CellTrace™ Far Red färg gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (Alexa Fluor™ 488, FITC och RPE) och fluorescerande proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) och mCherry).
    Enkelt, robust färgningsprotokoll
    De CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit innehåller praktiska engångsflaskor med torr färg för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 mL celler i proteinfritt medium μanvänds vanligtvis 1 L av denna stamlösning. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska CellTrace™ Far Red färgämne och 1 injektionsflaska DMSO (100μ L).
  • Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
  • Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Produkttyp Cellproliferationskit
    Typ av färg Innehåller 1 injektionsflaska CellTrace™ Far Red färgämne och 1 injektionsflaska DMSO (100 μL)
    Form Solid
    Formatera Rör
    Produktlinje CellTrace
    Kvantitet 20 analyser
    Reagenstyp CFSE & relaterade föreningar
    Frakt skick Rumstemperatur
    Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
    Emissionsvåglängd 633