Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
Beskrivning
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit används för in vitro och in vivo märkning av celler för att spåra flera generationer med färgspädning genom flödescytometri.
Överlägsen prestanda —ljus, single-peak färgning möjliggör visualisering av flera generationer
Långsiktig signalstabilitet bibehålls —väl i celler i flera dagar efter färgning
Mångsidiga —flera färger tillgängliga för att enkelt kombineras med antikroppar eller markörer för cellfunktion, såsom GFP
Enkelt, robust färgningsprotokoll
Se en urvalsguide för alla CellTrace™ Cellproliferationssatser för flödescytometri .
Överlägsen fluorescerande färgning
Framgångsrik proliferationsanalys genom färgspädning (se figur nedan) kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescensmärkta celler från autofluorescens efter flera celldelningar. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av CellTrace™ Violett färgämne möjliggör visualisering av tio eller fler generationer av prolifererande celler innan signalen överväldigas av inneboende cellulär autofluorescens. Konsekvent, homogen färgning resulterar i mycket liten fluorescensvariation mellan celler i en population, så distinkta generationer kan ses utan något krav på komplex modelleringsprogramvara.
Långsiktig signalretention
Till skillnad från fläckar som märker lipidmembranet i celler, CellTrace™ Violett färgning passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbevarade fluorescerande färgämnet ger en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö. CellTrace™ Violett färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi.
Enkel multiplexering med andra fluoroforer
Den violetta excitationen och smala emissionen av CellTrace™ Violett färgämne gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (Alexa Fluor™ 488, FITC och RPE) och fluorescerande proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) och mCherry) (se Fluorescens Spectra för CellTrace™ Violett fläck nedan).
Enkelt, robust färgningsprotokoll
De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit innehåller bekväma engångsflaskor med torr färg för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 mL celler i proteinfritt medium μanvänds vanligtvis 1 L av denna stamlösning. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
Se en urvalsguide för alla CellTrace™ Cellproliferationssatser för flödescytometri .
Överlägsen fluorescerande färgning
Framgångsrik proliferationsanalys genom färgspädning (se figur nedan) kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescensmärkta celler från autofluorescens efter flera celldelningar. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av CellTrace™ Violett färgämne möjliggör visualisering av tio eller fler generationer av prolifererande celler innan signalen överväldigas av inneboende cellulär autofluorescens. Konsekvent, homogen färgning resulterar i mycket liten fluorescensvariation mellan celler i en population, så distinkta generationer kan ses utan något krav på komplex modelleringsprogramvara.
Långsiktig signalretention
Till skillnad från fläckar som märker lipidmembranet i celler, CellTrace™ Violett färgning passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbevarade fluorescerande färgämnet ger en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö. CellTrace™ Violett färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi.
Enkel multiplexering med andra fluoroforer
Den violetta excitationen och smala emissionen av CellTrace™ Violett färgämne gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (Alexa Fluor™ 488, FITC och RPE) och fluorescerande proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) och mCherry) (se Fluorescens Spectra för CellTrace™ Violett fläck nedan).
Enkelt, robust färgningsprotokoll
De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit innehåller bekväma engångsflaskor med torr färg för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 mL celler i proteinfritt medium μanvänds vanligtvis 1 L av denna stamlösning. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 9 flaskor av CellTrace™ Violett (lyofiliserat pulver) och 1 injektionsflaska DMSO (500μ L). Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Cellproliferationskit |
| Typ av färg | Andra etiketter eller färgämnen |
| Form | Frystorkat material |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | CellTrace |
| Kvantitet | 180 analyser |
| Visa mer |