Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
Beskrivning
Detta reagens är speciellt utformat för excitation med antingen en 532-nm eller 561-nm laser, och det kan enkelt multiplexeras med reagenser och antikroppar som exciteras av andra vanligt använda lasrar.
• Överlägsen prestanda —ljus, single-peak färgning möjliggör visualisering av flera generationer
•Långsiktig signalstabilitet —väl bibehållen i celler i flera dagar efter färgning
•Mångsidiga —flera färger tillgängliga för att enkelt kombineras med antikroppar eller markörer för cellfunktion
•Enkelt —
robust färgningsprotokoll Överlägsen fluorescerande färgning
Framgångsrik proliferationsanalys genom färgspädning kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescensmärkta celler från autofluorescens efter flera celldelningar. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av CellTrace Gult färgämne möjliggör visualisering av sex eller fler generationer av prolifererande celler innan signalen överväldigas av inneboende cellulär autofluorescens. Detta kit möjliggör konsekventa, homogena färgningsresultat med liten fluorescensvariation mellan celler i en population, så distinkta generationer kan ses utan något krav på komplex modelleringsprogramvara.
Långvarig signalretention
Till skillnad från fläckar som märker cellernas lipidmembran, CellTrace Gul färg passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbehållna fluorescerande färgämnet ger en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö. CellTrace Gult färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi.
Enkel multiplexering med andra fluoroforer Den
gula excitationen vid 546 nm och emissionen vid 579 nm av CellTrace Gul färg gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (t.ex. Alexa ™Fluor 488 och FITC) och grönt fluorescerande protein (GFP).
Använd SpectraViewer för att hjälpa dig planera dina experiment.
Enkelt, robust färgningsprotokoll
The CellTrace Yellow Cell Proliferation Kit innehåller praktiska engångsflaskor med torr färg för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 ml celler i proteinfritt medium, 1μ L av denna stamlösning används vanligtvis. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring |
|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Cellproliferationskit |
| Typ av färg | CellTrace™ Gul |
| Emission | 561/532 |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | CellTrace |
| Kvantitet | 180 analyser |
| Visa mer |