Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulas, kromatografiskt renad, T. reesei
Produktkod. 15420337
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. 15420337
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64019.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellulas har använts för att bryta ner cello-oligosackarider till glukos och för att studera den biologiska nedbrytbarheten av bioabsorberbart bakteriellt cellulosamaterial (BBC). Det har använts i en studie för att bedöma den differentiella regleringen av cellulastranskriptionsfaktorerna XYR1, ACE2 och ACE . Det används också vid biologisk nedbrytning av pappersprodukter som foolscap-papper, filterpapper, tidnings- och kontorspapper samt mikrokristallin cellulosa. Det tillsätts i tvättmedel för att förbättra rengörande egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 mg
Form Frystorkat material
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.