missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Serva Electrophoresis™ Cellulase Onozuka RS from Trichoderma viride ca
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 μ/mg |
| Värd art | Trichoderma viride ca |
| Komponenter | Cellulase 2U/mg, Hemicellulase, Protease (DMC), α-amylase, Pectinase |
| pH | 4 to 5 |
| För användning med (applikation) | 1 U catalyzes the liberation of 1 μmole glucose from sodium carboxymethyl Cellulose per minute at 40°C, pH 4.5; glucose determined with alkaline copper reagent (3). |
| Innehåll och lagring | Store in a cool location |
| Källa | Cellulase »Onozuka« RS |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Cellulase »Onozuka« RS from Trichoderma viride ca |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?