Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulosaacetat, medelmolekylvikt 100 000
Produktkod. 10772411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10772411 25 g Plastflaska 25g
10409500 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772411 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 177780250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-35-7
Molekylformel (C6H7O5)nC2H3O
MDL-nummer MFCD00081496
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose acetate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Merck Index 14, 1966
Kvantitet 25 g
Formel vikt 100,000 (Average )
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.