Läs mer
Cellulosaacetatbutyrat, butyrylinnehåll 50-54 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10157270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157270 500 g Glasflaska 500g
10549813 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404225000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-36-8
Molekylformel (C12H14O10)n
MDL-nummer MFCD00081513
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose acetate butyrate
Färg Vitt
Namnnotering Butyryl Content 50-54%
Fysisk form Granulärt kristallint pulver
Smältpunkt 127.0°C to 240.0°C
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd 16000 (Mn)
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.475
Viskositet 0.01 to 0.03 (sec.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.