Läs mer
Cellulosaacetatbutyrat, butyrylinnehåll 50-54 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10549813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10549813
Brand: Thermo Scientific Acros 404220025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-36-8
Molekylformel (C12H14O10)n
MDL-nummer MFCD00081513
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose acetate butyrate
Färg Vitt
Namnnotering Butyryl Content 50-54%
Fysisk form Granulärt kristallint pulver
Smältpunkt 127.0°C to 240.0°C
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd 16000 (Mn)
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Kvantitet 2.5 kg
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plast trumma
Brytningsindex 1.475
Viskositet 0.01 to 0.03 (sec.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.