Läs mer
Biodesign™ Cellulosadialysrörremsor
Produktkod. 12747476
Change view
MWCO:
14 kDa
3,5 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
1.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12747476 14 kDa 3.57 mL/cm Paket med 50
12727476 14 kDa 1.32 mL/cm Paket med 50
12737476 14 kDa 1.91 mL/cm Paket med 50
12757476 14 kDa 6.45 mL/cm Paket med 50
12727486 8 kDa 0.32 mL/cm Paket med 50
12737486 8 kDa 1.91 mL/cm Paket med 50
12747486 8 kDa 3.57 mL/cm Paket med 50
12757486 8 kDa 6.45 mL/cm Paket med 50
12767486 8 kDa 19.13 mL/cm Paket med 50
12707496 3,5 kDa 1.91 mL/cm Paket med 50
12727496 3,5 kDa 6.45 mL/cm Paket med 50
12717496 3,5 kDa 3.57 mL/cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12747476 Leverantör Biodesign™ Leverantörsnummer D014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2844.14 SEK
    1707.70 SEK / Paket med 50
    Save 1136.44 SEK
    39% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Lämplig för alla typer av laboratoriedialys inklusive avsaltning, substansseparation och bindningsstudier.
  • Sömlös, tunn, transparent dialysslang tillverkad av cellulosa av högsta renhet
  • Bara blöt i destillerat vatten och använd
  • Finns i 305 mm remsor
  • Speciellt renad för biovetenskaplig forskning
  • Levereras i en lufttät, fuktsäker behållare för maximal hållbarhet
  • Tillgänglig i 14000Da, 8000Da och 3500Da molekylviktsgränser
Specifications
Produkttyp Dialysslangremsor
MWCO 14 kDa
Material Cellulosa
Diameter (metrisk) 21.3 mm
Längd (metrisk) 30.5 m
Kapacitet (metrisk) 3.57 mL/cm
Färg Genomskinlig
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) För biovetenskaplig forskning