Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosamembran
Produktkod. 11795305 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Bubble Point:
3,1 bar
4 bar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Bubble Point unitSize
11795305 25 mm 4 bar Paket med 100
11715315 25 mm 3,1 bar Paket med 100
11725315 47 mm 3,1 bar Paket med 100
11705315 47 mm 4 bar Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11795305
Lämplig för klarning och sterilisering av filtrering av biologiska vätskor. Fisherbrand™ Cellulosamembranfilter är sammansatta av ren cellulosaacetat modifierad för att erbjuda forskare de lägsta bindningsfiltren som finns tillgängliga.
  • Steril filtrering av vattenlösningar (näringsmedia, sera, buffertar)
  • Steriliserande filtrering av proteiner och enzymer
  • Ge hög genomströmning
  • Minskar filterbyten vid filtrering av proteinhaltiga lösningar
  • Har receptorbindningsstudier
  • Låga bindningsegenskaper
  • Tillverkad av hydrofila membran
  • En enhetlig porstorleksstruktur tillåter konsekventa flödeshastigheter
  • Presentera styrka och dimensionsstabilitet (130psi) och tåla 135 °C
Specifikationer
Bubble Point 4 bar
Färg Vitt
Filtertyp Mikrofilter
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 18,5 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Steriliserande filtrering av vattenlösningar (näringsmedier, buffertar och sera), steriliserande filtrering av proteiner och enzymer, receptorbindningsstudier
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 25 mm