Läs mer
Fisherbrand™ Cellulosamembran
Produktkod. p-8003148 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Bubble Point:
3,1 bar
4 bar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11715315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för klarning och sterilisering av filtrering av biologiska vätskor. Fisherbrand™ Cellulosamembranfilter är sammansatta av ren cellulosaacetat modifierad för att erbjuda forskare de lägsta bindningsfiltren som finns tillgängliga.
  • Steril filtrering av vattenlösningar (näringsmedia, sera, buffertar)
  • Steriliserande filtrering av proteiner och enzymer
  • Ge hög genomströmning
  • Minskar filterbyten vid filtrering av proteinhaltiga lösningar
  • Har receptorbindningsstudier
  • Låga bindningsegenskaper
  • Tillverkad av hydrofila membran
  • En enhetlig porstorleksstruktur tillåter konsekventa flödeshastigheter
  • Presentera styrka och dimensionsstabilitet (130psi) och tåla 135 °C
Specifikationer
Bubble Point 3,1 bar
Färg Vitt
Filtertyp Mikrofilter
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 40 ml/min./cm 2
För användning med (applikation) Steriliserande filtrering av vattenlösningar (näringsmedier, buffertar och sera), steriliserande filtrering av proteiner och enzymer, receptorbindningsstudier
Gasflödeshastighet 25L/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 25 mm