Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulosa, mikrokristallin
Beskrivning
Cellulosa, mikrokristallin används som emulgeringsmedel, bulkmedel i livsmedelsproduktion, utdrygningsmedel och antiklumpningsmedel. Det används också i vitamintillskott eller tabletter. Det fungerar som ett alternativ till karboximetylcellulosa. Den hittar tillämpning i partitionskromatografi. Vidare används det som ett förtjockningsmedel och stabilisator. Utöver detta används det som hjälpämne inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cellulose |
| Namnnotering | Mikrokristallint |
| Fysisk form | Mikrokristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Merck Index | 14,1965 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i natriumhydroxid. Olösliga i vatten, etanol, eter och utspädda mineralsyror. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.