Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulosa, mikrokristallin
Produktkod. 11483318
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483318 2500 g 2500g
11473318 500 g 500g
11493318 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483318 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17730.0E
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-34-6
Cellulosa, mikrokristallin används som emulgeringsmedel, bulkmedel i livsmedelsproduktion, utdrygningsmedel och antiklumpningsmedel. Det används också i vitamintillskott eller tabletter. Det fungerar som ett alternativ till karboximetylcellulosa. Den hittar tillämpning i partitionskromatografi. Vidare används det som ett förtjockningsmedel och stabilisator. Utöver detta används det som hjälpämne inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
MDL-nummer MFCD00081512
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose
Namnnotering Mikrokristallint
Fysisk form Mikrokristallin
Kvantitet 2500 g
Merck Index 14,1965
Löslighetsinformation Lätt löslig i natriumhydroxid. Olösliga i vatten, etanol, eter och utspädda mineralsyror.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.