Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulosa, mikrokristallin
Produktkod. 11493318
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493318 10,000 g 10000g
11473318 500 g 500g
11483318 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493318 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17730.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9004-34-6
Cellulosa, mikrokristallin används som emulgeringsmedel, bulkmedel i livsmedelsproduktion, utdrygningsmedel och antiklumpningsmedel. Det används också i vitamintillskott eller tabletter. Det fungerar som ett alternativ till karboximetylcellulosa. Den hittar tillämpning i partitionskromatografi. Vidare används det som ett förtjockningsmedel och stabilisator. Utöver detta används det som hjälpämne inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
MDL-nummer MFCD00081512
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose
Namnnotering microcrystalline
Fysisk form Mikrokristallin
Merck Index 14,1965
Löslighetsinformation Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.
Kvantitet 10,000 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.