Läs mer
Cellulosa mikrokristallin, genomsnittlig partikelstorlek 50 μm
Produktkod. 10065563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10065563 250 g Plastflaska 250g
10166663 1 kg Plastflaska -
11926991 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10065563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387242500
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-34-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjälpmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
MDL-nummer MFCD00081512
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose microcrystalline
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Mikrofint kristallint pulver
Linjär formel (C12H20O10)n
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1.5% max.
Förpackning Plastflaska
Partikelstorlek 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Rester efter antändning 0.05% max.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.