Läs mer
Cellulosa mikrokristallin, extra ren, genomsnittlig partikelstorlek 90 μm
Produktkod. 10481733 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10481733 250 g Glasflaska 250g
10198362 1 kg Glasflaska 1kg
11916991 5 kg Plast trumma 5kg
15169273 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10481733 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    901.36 SEK
    756.65 SEK / 250g
    Save 144.71 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9004-34-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjälpmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose microcrystalline
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Fint kristallint pulver eller granulärt pulver
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 1,5% max.
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek 250 mikron <1 % min., 75 mikron >45% min., 32 mikron >70% min.
Linjär formel (C12H20O10)n
Rester efter antändning 0,05% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.