Läs mer
Sartorius™ Cellulosa/polyetenbelagt ytskyddspapper
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
100 m
50 m
Bredd (metrisk):
400 mm
460 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytskyddspapper |
| Material | Cellulosa/polyeten |
| Absorptionsförmåga | 125 ml/m 2 |
| Längd (metrisk) | 100 m |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Färg | Vitt |