Läs mer
Cellulosapulver, mikrokristallint,> 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444732 250 g 250g
11454732 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219149983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    747.80 SEK / 250g
    Save 37.20 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Molekylformel (C6H10O5)n
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose powder
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall >97%
Kvantitet 250 g