Läs mer
Cellulosapulver, mikrokristallint,> 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454732 1 kg 1kg
11444732 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219149991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    2243.39 SEK / 1kg
    Save 111.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Molekylformel (C6H10O5)n
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose powder
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall >97%
Procent renhet >97%