Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Vetenskap Precision Wipes
Produktkod. 11768188 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Mått (L x B):
20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum)
31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 198
Paket med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11768188 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum) Paket med 15
11778188 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum) Paket med 30
17445653 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum) -
12660543 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum) Paket med 198
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11768188 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7551
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Luddsnåla, hög absorptionsförmåga och kemiskt inerta våtservetter för känsliga uppgifter och instrumentering i en rad applikationer. Den 1-lagers vitfärgade Kimtech™ Vetenskap Precision Wipes finns i en praktisk popup-box och är antistatiska.
  • För ömtålig utrustning, ytor, optik och material, har våra lågluddiga och högabsorberande vita våtservetter dig täckt
  • Lätta, vitfärgade våtservetter gjorda av 100 % ren fiber
  • Levereras i en hygienisk, användarvänlig popup-box
  • Låg ludduppsugningsförmåga för ömtåliga applikationer och ytor
  • Lämplig för användning i ISO Klass 4 eller högre miljöer
  • Lämplig för applikationer inom sjukvård, tillverkning, optik och elektronik
  • Kemiskt inert och antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kritisk uppgift torka
Längd (engelska) 14,6 tum
Längd (metrisk) 45.4 cm
Bredd (engelska) 9,3 tum
Bredd (metrisk) 37.1 cm
Material Cellulosa
Färg Vitt
Mått (L x B) 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum)
För användning med (applikation) Lätt, precisionsrengöring av ömtåliga glas, instrument och ytor/delar
Lager 1-ply