Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Vetenskap Precision Wipes
Handla allt Kimberly-Clark Professional ProdukterBeskrivning
- För ömtålig utrustning, ytor, optik och material, har våra lågluddiga och högabsorberande vita våtservetter dig täckt
- Lätta, vitfärgade våtservetter gjorda av 100 % ren fiber
- Levereras i en hygienisk, användarvänlig popup-box
- Låg ludduppsugningsförmåga för ömtåliga applikationer och ytor
- Lämplig för användning i ISO Klass 4 eller högre miljöer
- Lämplig för applikationer inom sjukvård, tillverkning, optik och elektronik
- Kemiskt inert och antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kritisk uppgift torka |
| Längd (engelska) | 14,6 tum |
| Längd (metrisk) | 45.4 cm |
| Bredd (engelska) | 9,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 37.1 cm |
| Material | Cellulosa |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum) |
| För användning med (applikation) | Lätt, precisionsrengöring av ömtåliga glas, instrument och ytor/delar |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |