Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Vetenskap Precision Wipes
Produktkod. p-8000649
Change view
Mått (L x B):
20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum)
31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11778188 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum) Paket med 30
17445653 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum) -
11768188 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 tum) Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11778188 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7552
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Luddsnåla, hög absorptionsförmåga och kemiskt inerta våtservetter för känsliga uppgifter och instrumentering i en rad applikationer. Den 1-lagers vitfärgade Kimtech™ Vetenskap Precision Wipes finns i en praktisk popup-box och är antistatiska.
  • Dispenserlådor med 1-lagers vita skivor
  • För känslig utrustning, ytor, optik och material
  • Lågt ludd och hög absorption
  • Lätta, vita våtservetter gjorda av 100 % ren fiber
  • Tillhandahålls i en hygienisk, användarvänlig pop-up-låda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kritisk uppgiftsradering
Längd (engelska) 9,448 tum
Längd (metrisk) 36.9 cm
Bredd (engelska) 9,448 tum
Bredd (metrisk) 24.8 cm
Material Cellulosa
Färg Vitt
Mått (L x B) 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 tum)
För användning med (applikation) Lätt arbete, precisionsrengöring av ömtåliga glas, instrument och ytor/delar
Lager 1-ply