Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-svamp med Letheen-buljong
Produktkod. 17926509
Change view
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17926509 Handskar
17906689 Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17926509 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67115LT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3515.00 SEK
    2653.06 SEK / Paket med 100
    Save 861.94 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Cellulosasvamp för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Cellulosa Sani-svamp
  • Mättad med lätt buljong
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Handskar