Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-Stick med buffrat peptonvatten
Produktkod. 17906649
Change view
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17906649 Hold (Håll)
17956749 Handskar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17906649 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67310BPW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellulosasvamp med sticka för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Cellulosa Sani-Stick
  • Mättad med buffrat peptonvatten
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Hold (Håll)